Läs mer
Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate, 98%
Produktkod. 11428366
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428366 5 g 5g
11438366 25 g 25g
11448366 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15400.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2967-66-0 | C9H7F3O2 | 204.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2967-66-0
Molekylformel C9H7F3O2
Molekylvikt (g/mol) 204.15
MDL-nummer MFCD00042324
InChI-nyckel VAZWXPJOOFSNLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-trifluoromethyl benzoate, methyl-4-trifluoromethyl benzoate, 4-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl-4-trifluoromethylbenzoate, 3-cf3-c6h4-cooch3, methyl p-trifluoromethyl benzoate, methyl alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluate, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, methyl ester, pubchem14120, acmc-209hab
PubChem CID 520447
IUPAC-namn metyl-4-(trifluormetyl)bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
Smältpunkt 13°C to 14°C
Densitet 1.268
Kokpunkt 86°C to 87°C (10 mmHg)
Flampunkt 82°C (179°F)
Brytningsindex 1.452
Kvantitet 5 g
Beilstein 1963288
Formel vikt 204.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.