Läs mer
Metyl 4-vinylbenzoat, 96 %
Produktkod. 15426528
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426528 5 g 5g
15416528 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60057.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1076-96-6 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
Metyl-4-vinylbensoat används som en flytande komponent för att förbättra bläckstabiliteten vid tryckning och även vid framställning av vinylsubstituerade beta-diketoner. Vidare används det som en organisk mellanprodukt för läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 4-vinylbensoat används som en flytande komponent för att förbättra bläckstabiliteten vid tryckning och även vid framställning av vinylsubstituerade beta-diketoner. Vidare används det som en organisk mellanprodukt för läkemedel.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1076-96-6
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00017218
InChI-nyckel NUMHUJZXKZKUBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-vinylbenzoate, methyl4-vinylbenzoate, methyl p-vinylbenzoate, methyl-4-vinylbenzoate, benzoic acid, 4-ethenyl-, methyl ester, benzoic acid, p-vinyl-, methyl ester, 4-vinyl benzoic acid methyl ester, acmc-1brgo, 4-vinyl-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 583124
IUPAC-namn metyl-4-etenylbensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4-vinylbenzoate
Smältpunkt 32 °C till 37 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.