Läs mer
Metyl-4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10769573
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10769573 10 g Bärnstensglasflaska 10g
10443413 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10769573 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39222EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 77484-99-2
Molekylformel C8H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 165.15
MDL-nummer MFCD06797487
InChI-nyckel LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 5082263
IUPAC-namn metyl 4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensglasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 165.15
Procent renhet 97%