Läs mer
Metyl-4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3111020
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 10443413
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC39222DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 77484-99-2
Molekylformel C8H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 165.15
MDL-nummer MFCD06797487
InChI-nyckel LIIJOCBTGRORSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylate, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid methyl ester, methyl furano 2,3-d pyrrole-5-carboxylate, 5-methoxycarbonyl-4h-furo 3,2-b pyrrole, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylicacid, methyl ester, 4h-furo 3,2-b pyrrole-5-carboxylic acid, methyl ester
PubChem CID 5082263
IUPAC-namn metyl-4H-furo[3,2-b]pyrrol-5-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 4H-furo[3, 2-b]pyrrole-5-carboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 165.15
Procent renhet 97%