missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate (Gemfibrozil Methyl Ester), Mikromol™

Produktkod. 17992286
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992286 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17992286 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0641.06

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate (Gemfibrozil Methyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
CAS 149105-25-9
Analyt- eller komponentnamn Methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H24 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate (Gemfibrozil Methyl Ester), Gemfibrozil Imp. I (EP), 5-(2,5-Dimethylphenoxy)-2,2-dimethyl-pentanoic acid methyl ester, Methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate, Gemfibrozil Impurity I
InChI formel InChI=1S/C16H24O3/c1-12-7-8-13(2)14(11-12)19-10-6-9-16(3,4)15(17)18-5/h7-8,11H,6,9-10H2,1-5H3
LEDER COC(=O)C(C)(C)CCCOc1cc(C)ccc1C
IUPAC-namn methyl 5-(2,5-dimethylphenoxy)-2,2-dimethylpentanoate
Molekylvikt (g/mol) 264.36
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 264.1725 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.