Läs mer
Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| CAS | 66939-00-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C16 H12 F N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl [5-(2-Fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole Imp. E (EP), Flubendazole Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-6-9(8-13(12)19-15)14(21)10-4-2-3-5-11(10)17/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22) |
| LEDER | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3F |
| IUPAC-namn | methyl N-[5-(2-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Visa mer |