Läs mer
Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl (5-((2-methyl-4-oxopentan-2-yl)thio)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15H19N3O3S |
| Synonym | Albendazole Impurity |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COC(=O)Nc1nc2cc(SC(C)(C)CC(=O)C)ccc2[nH]1 |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.39 |
| Kvantitet | 1 mg |