Läs mer
Metyl-(5-[2-tienylkarbonyl]-1H-benzimidazol-2yl)karbamat, TRC
Produktkod. 30476605
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30476605 100 mg
1 options
Produktkod. 30476605 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330350100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl-(5-[2-thienylcarbonyl]-1H-benzimodazol-2yl)carbamate (Nocodazole)
CAS 31430-18-9
Molekylformel C14 H11 N3 O3 S
Kvantitet 100 mg
Synonym Nocodazole
InChI formel InChI=1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3cccs3
IUPAC-namn metyl N-[5-(tiofen-2-karbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 301.32
Formel vikt 301.0521