Läs mer
Methyl [5-[4-(1-Methylethoxy)benzoyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mikromol™
Produktkod. 30049247
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049247 25 mg
30049368 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049247 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0463.070025
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Methyl [5-[4-(1-Methylethoxy)benzoyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl [5-[4-(1-Methylethoxy)benzoyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Analyt- eller komponentnamn Methyl [5-[4-(1-Methylethoxy)benzoyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H19 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methyl [5-[4-(1-Methylethoxy)benzoyl]-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole Imp. G (EP), Flubendazole Impurity G
InChI formel InChI=1S/C19H19N3O4/c1-11(2)26-14-7-4-12(5-8-14)17(23)13-6-9-15-16(10-13)21-18(20-15)22-19(24)25-3/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22,24)
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(OC(C)C)cc3
IUPAC-namn methyl N-[5-(4-propan-2-yloxybenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Molekylvikt (g/mol) 353.37
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 353.1376 g/mol