missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mikromol™
Beskrivning
Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| CAS | 132119-20-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H14 F N3 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl [5-(4-Fluorobenzoyl)-1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Flubendazole Imp. F (EP), Flubendazole Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14FN3O3/c1-21-14-8-5-11(15(22)10-3-6-12(18)7-4-10)9-13(14)19-16(21)20-17(23)24-2/h3-9H,1-2H3,(H,19,20,23) |
| LEDER | COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2n1C)C(=O)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC-namn | methyl N-[5-(4-fluorobenzoyl)-1-methylbenzimidazol-2-yl]carbamate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?