Läs mer
Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15FO3/c1-16-12(15)4-2-3-11(14)9-5-7-10(13)8-6-9/h5-8,11,14H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 226.1005 |