Läs mer
Metyl 5-(4-fluorfenyl)-(5S)-hydroxypentanoat, TRC
Produktkod. 30480700
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480700 10 mg
30466108 50 mg
30471589 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30480700 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM87063010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 870634-36-9
Molekylformel C12H15FO3
Molekylvikt (g/mol) 226.24
Synonym Methyl Ester 4-Fluoro-delta-hydroxybenzenepentanoic Acid,
IUPAC-namn metyl(5S)-5-(4-fluorfenyl)-5-hydroxypentanoat
LEDER COC(=O)CCC[C@H](O)c1ccc(F)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-(4-Fluorophenyl)-(5S)-hydroxypentanoate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15FO3/c1-16-12(15)4-2-3-11(14)9-5-7-10(13)8-6-9/h5-8,11,14H,2-4H2,1H3/t11-/m0/s1
Formel vikt 226.1005