Läs mer
Metyl [5-(4-metylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat, Mikromol™
Produktkod. 30052177
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052177 25 mg
1 options
Produktkod. 30052177 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0882.060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metyl [5-(4-metylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
CAS 31545-31-0
Analyt- eller komponentnamn Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H15 N3 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Methyl [5-(4-Methylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate, Mebendazole Imp. F (EP), Mebendazole Related Compound F, Mebendazole Impurity F
InChI formel InChI=1S/C17H15N3O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(21)12-7-8-13-14(9-12)19-16(18-13)20-17(22)23-2/h3-9H,1-2H3,(H2,18,19,20,22)
LEDER COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(C)cc3
IUPAC-namn metyl N-[5-(4-metylbenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]karbamat
Molekylvikt (g/mol) 309.32
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 309,1113 g/mol