Läs mer
Metyl-5-acetylsalicylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11469542
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469542 25 g 25g
11479542 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11469542 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10215.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16475-90-4 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Metyl 5-acetylsalicylat används i livsmedelsaromer och konserveringsmedel. Det är användbart för att lindra huvudvärk och muskel- och ledvärk. Det är också effektivt för att minska feber, inflammation och svullnad och har därför använts för behandling av reumatoid artrit, reumatisk feber och mild infektion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Metyl 5-acetylsalicylat används i livsmedelsaromer och konserveringsmedel. Det är användbart för att lindra huvudvärk och muskel- och ledvärk. Det är också effektivt för att minska feber, inflammation och svullnad och har därför använts för behandling av reumatoid artrit, reumatisk feber och mild infektion.
Löslighet Löslig i metanol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16475-90-4
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.186
MDL-nummer MFCD00040924
InChI-nyckel XLSMGNNWSRNTIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-acetylsalicylate, 5-acetylsalicylic acid methyl ester, 5-acetyl-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, methyl 2-hydroxy-5-acetylbenzoate, benzoic acid, 5-acetyl-2-hydroxy-, methyl ester, 5-acetyl methyl salicylate, methyl 5-acethylsalicylate, pubchem22504, methyl5-acetylsalicylate, methyl-5-acetylsalicylate
PubChem CID 85444
IUPAC-namn metyl-5-acetyl-2-hydroxibensoat
LEDER CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-acetylsalicylate
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2643824
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 194.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.