Läs mer
Metyl-5-amino-1-bensotiofen-2-karboxylat, Thermo Scientific™
Produktkod. 10758423
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10758423 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10209932 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10048793 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10758423 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00936CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 20699-85-8
Molekylformel C10H9NO2S
Molekylvikt (g/mol) 207.247
InChI-nyckel SIMBULBEQVHFPK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2824064
IUPAC-namn metyl-5-amino-l-bensotiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym methyl 5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-aminothionaphthene-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-aminobenzothiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, maybridge3_004413, methyl 5-aminobenzo b thiophene-carboxylate, methyl5-aminobenzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-azanyl-1-benzothiophene-2-carboxylate, methyl-5-amino-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-amino-1-benzo b thiophene-2-carboxylate
Formel vikt 207.25
Procent renhet 97%