Läs mer
Metyl 5-amino-2-furoat, 98 %
Produktkod. 11342306
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342306 5 g 5g
11332306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05958.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 22600-30-2 | C6H7NO3 | 141,126 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22600-30-2
Molekylformel C6H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 141.126
MDL-nummer MFCD00051661
InChI-nyckel KLKQGSISBRVCTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-amino-2-furoate, methyl5-amino-2-furoate, 5-aminofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-amino-2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, 5-amino-, methyl ester, methyl 5-amino-2-furate, acmc-1cq6f, methyl-2-amino-5-furoate, 2-amino-5-methoxycarbonylfuran, methyl5-aminofuran-2-carboxylate
PubChem CID 5072225
IUPAC-namn metyl-5-aminofuran-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(O1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-amino-2-furoate
Smältpunkt 131 °C till 135 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1365799
Formel vikt 141.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.