Läs mer
Methyl 5-Aminopentanoate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Aminopentanoate Hydrochloride |
| CAS | 29840-56-0 |
| Molekylformel | C6H13NO2 . (HCl) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Methyl 5-Aminovalerate Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-9-6(8)4-2-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.COC(=O)CCCCN |
| IUPAC-namn | methyl 5-aminopentanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.63 |
| Formel vikt | 167.0713 |