Läs mer
Metyl-5-brom-1-bensotiofen-2-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10503403
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10503403 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10239932 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10503403 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00965DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 7312-11-0
Molekylformel C10H7BrO2S
Molekylvikt (g/mol) 271.128
MDL-nummer MFCD05662034
InChI-nyckel XDYVZHUZZZKQOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromobenzo b thiophene-2-carboxylate, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylic methyl ester, maybridge4_002488, methyl 5-bromobenzo b thiophen-2-carboxylate, methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2carboxylate, methyl 5-bromo-benzo b thiophene-2-carboxylate, methyl 5-bromobenzothiophene-2-carboxylate, 5-bromobenzothiophene-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2824065
IUPAC-namn metyl-5-brom-l-bensotiofen-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC2=C(S1)C=CC(=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 271.13
Procent renhet 97%