missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Bromo-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| CAS | 1328893-17-9 |
| Molekylformel | C5 H5 Br N2 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5BrN2O2/c1-10-5(9)3-2-4(6)8-7-3/h2H,1H3,(H,7,8) |
| LEDER | COC(=O)c1cc(Br)n[nH]1 |
| IUPAC-namn | methyl 3-bromo-1H-pyrazole-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 205.009 |
| Formel vikt | 203.953 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?