Läs mer
Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate, 98%
Produktkod. 15462149
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462149 25 g 25g
15452149 5 g 5g
15472149 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64791.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78686-79-0 | C7H5BrClNO2 | 250.476 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78686-79-0
Molekylformel C7H5BrClNO2
Molekylvikt (g/mol) 250.476
MDL-nummer MFCD03844848
InChI-nyckel MOMQDEDQGJAKII-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2763343
IUPAC-namn metyl-5-brom-2-klorpyridin-3-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC(=CN=C1Cl)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
Smältpunkt 48°C to 53°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 4394169
Känslighet Air, light, and moisture sensitive
Synonym methyl 5-bromo-2-chloronicotinate, methyl5-bromo-2-chloronicotinate, 5-bromo-2-chloro-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-chloro-3-pyridinecarboxylate, 5-bromo-2-chloronicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-chloro-, methyl ester, methyl 5-bromo-2-chloro-pyridine-3-carboxylate, 5-bromo-2-chloro-3-methoxycarbonyl pyridine, pubchem12966, acmc-209pf0
Formel vikt 250.48
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.