Läs mer
Metyl 5-bromo-2-furoat, 97 %
Produktkod. 11458887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458887 25 g 25g
11438887 1 g 1g
11448887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20524.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205,007 g/mol
Det används vid framställning av hydrokinon-bis(2-karbometoxi-5-furyleter).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid framställning av hydrokinon-bis(2-karbometoxi-5-furyleter).
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2527-99-3
Molekylformel C6H5BrO3
MDL-nummer MFCD00092313
InChI-nyckel FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
PubChem CID 599633
IUPAC-namn metyl-5-bromofuran-2-karboxylat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-2-furoate
Smältpunkt 62 °C till 65 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Svagt löslig i vattenlösning.
LEDER COC(=O)C1=CC=C(Br)O1
Molekylvikt (g/mol) 205.01
Formel vikt 205.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.