Läs mer
Metyl 5-bromo-2-furoat, 98 %
Produktkod. 15585076 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15585076 5 g 5g
15595076 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15585076 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355750050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
CAS: 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2527-99-3
Molekylformel C6H5BrO3
Molekylvikt (g/mol) 205.01
InChI-nyckel FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
PubChem CID 599633
IUPAC-namn metyl-5-bromofuran-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(O1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-2-furoate
Smältpunkt 65.0°C to 67.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 205.01
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 5-bromo-2-furoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.