Läs mer
Metyl 5-brom-2-furoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10633373 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10633373 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10633373 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355750010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 2527-99-3 | C6H5BrO3 | 205.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-2-furoate
Namnnotering 98%
CAS 2527-99-3
Smältpunkt 65,0 °C till 67,0 °C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H5BrO3
MDL-nummer MFCD00092313
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 5-bromo-2-furoate, methyl 5-bromo-2-furancarboxylate, 5-bromo-2-furoic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-furancarboxylic acid methyl ester, 5-bromofuran-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromofuroate, 2-furoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl 5-bromo-furanate, maybridge1_004996
InChI-nyckel FBPIDMAELBIRLE-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC=C(O1)Br
IUPAC-namn metyl-5-bromofuran-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 205.01
PubChem CID 599633
Formel vikt 205.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 5-bromo-2-furoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.