Läs mer
Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11444470
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444470 1 g 1g
11434470 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444470 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50066.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122433-41-4
Molekylformel C8H8BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 246.06
MDL-nummer MFCD08064227
InChI-nyckel OLQOVEOEHQDKSC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14371729
IUPAC-namn methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC(Br)=CN=C1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate
Kvantitet 1 g
Synonym methyl 5-bromo-2-methoxynicotinate, 5-bromo-2-methoxy-nicotinic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-2-methoxy-, methyl ester, 3-pyridinecarboxylicacid, 5-bromo-2-methoxy-, methyl ester, pubchem22054, acmc-209akv, methyl5-bromo-2-methoxynicotinate, methyl 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxylate
Formel vikt 246.06
Procent renhet 97%