Läs mer
Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate, 98%
Produktkod. 15418448
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15418448 5 g 5g
15428448 25 g 25g
15438448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15418448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61861.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79669-50-4 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Metyl 5-brom-2-metylbensoat används som ett katalytiskt medel, petrokemisk tillsats
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 5-brom-2-metylbensoat används
som ett katalytiskt medel, petrokemisk tillsats
Löslighet
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79669-50-4
Molekylformel C9H9BrO2
Molekylvikt (g/mol) 229.073
MDL-nummer MFCD09839555
InChI-nyckel FDCYLMYCHALQJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-methyl-benzoate, methyl 5-bromo-o-toluate, methyl5-bromo-2-methylbenzoate, 5-bromo-2-methyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 5-bromo-2-methyl-, methyl ester, 5-bromo-2-methylbenzoic acid methyl ester, 5-bromo-2-methylbenzoicacid, methyl 4-bromo-toluate, pubchem10936, acmc-1bhme
PubChem CID 316201
IUPAC-namn metyl-5-brom-2-metylbensoat
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)Br)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-2-methylbenzoate
Färg Gult
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 229.07
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.