Läs mer
Metyl-5-brom-2-(metylsulfanyl)-4-pyrimidinkarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10388813
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10388813 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10317644 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10388813 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01274DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 50593-91-4
Molekylformel C7H7BrN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 263.11
MDL-nummer MFCD05664428
InChI-nyckel MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794729
LEDER COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-2-(methylsulfanyl)-4-pyrimidinecarboxylate
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn metyl-5-brom-2-metylsulfanylpyrimidin-4-karboxylat
Formel vikt 263.11
Procent renhet 97%