Läs mer
Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31005517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
31005517 10 g 10g
30996614 5 g 5g
31003419 25 g 25g
30989365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31005517 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13912510g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
CAS 50593-91-4
Molekylformel C7H7BrN2O2S
MDL-nummer MFCD05664428
Kvantitet 10 g
LEDER O=C(C1=NC(SC)=NC=C1Br)OC
Molekylvikt (g/mol) 263.11
Procent renhet 97%