Läs mer
Metyl-5-brom-2-(metyltio)pyrimidin-4-karboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15438906
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15438906 1 g 1g
15458906 250 mg 250mg
15448906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15438906 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64417.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 50593-91-4 | Molekylformel: C7H7BrN2O2S | Molekylvikt: 263,11 g/mol
Det kan användas som farmaceutiskt råmaterial och som mellanmaterial.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det kan användas som farmaceutiskt råmaterial och som mellanmaterial.
Löslighet
Lätt löslig i vatten (0,42 g/L).
Anteckningar
Förvara på en sval, torr plats i en tätt sluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvara bort från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50593-91-4
Molekylformel C7H7BrN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 263.11
MDL-nummer MFCD05664428
InChI-nyckel MYZJIEWTRJTWCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylate, methylbromomethylsulfanylpyrimidinecarboxylate, methyl 5-bromo-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylate, methyl-5-bromo-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylate, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarb, methyl 5-bromo-2-methylsulfanyl-4-pyrimidinecarboxylate,97, 5-bromo-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794729
LEDER COC(=O)C1=NC(SC)=NC=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylate
Smältpunkt 61 °C till 64 °C
Färg Gult
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 910703
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten (0,42 g/L).
IUPAC-namn Metyl 5-bromo-2-metylsulfanylpyrimidin-4-karboxylat
Formel vikt 263.11
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.