Läs mer
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate |
| CAS | 951884-02-9 |
| Molekylformel | C8H5BrClFO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5BrClFO2/c1-13-8(12)4-2-5(9)6(10)3-7(4)11/h2-3H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cc(Br)c(Cl)cc1F |
| IUPAC-namn | methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.48 |
| Formel vikt | 265.9145 |