missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 5-Bromo-4-Chloronicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Bromo-4-Chloronicotinate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-10-3-5(8)6(4)9/h2-3H,1H3 |
| Formel vikt | 248.9192 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?