missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 5-Bromo-4-methoxypicolinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Bromo-4-methoxypicolinate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-3-6(8(11)13-2)10-4-5(7)9/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 244.9688 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?