Läs mer
Methyl 5-Bromo-4-methoxypicolinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Bromo-4-methoxypicolinate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8BrNO3/c1-12-7-3-6(8(11)13-2)10-4-5(7)9/h3-4H,1-2H3 |
| Formel vikt | 244.9688 |