Läs mer
Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15426377
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15426377 1 g 1g
15436377 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15426377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33548.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 381247-99-0
Molekylformel C7H6BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 232.033
MDL-nummer MFCD08235247
InChI-nyckel KKMVACLRBBJYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate, methyl 5-bromo-6-hydroxypyridine-3-carboxylate, methyl 5-bromo-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 5-bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, 5-bromo-6-hydroxy-nicotinic acid methyl ester, methyl5-bromo-6-hydroxynicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-1,6-dihydro-6-oxo-, methyl ester, 5-bromo-6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-1adfk, 3-bromo-2-hydroxy-5-methoxycarbonyl pyridine
PubChem CID 2764315
IUPAC-namn methyl 5-bromo-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CNC(=O)C(=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Smältpunkt 225°C to 227°C
Färg Brun till vit
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast