Läs mer
Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15436377
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15436377 250 mg 250mg
15426377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15436377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33548.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 381247-99-0
Molekylformel C7H6BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 232.033
MDL-nummer MFCD08235247
InChI-nyckel KKMVACLRBBJYIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate, methyl 5-bromo-6-hydroxypyridine-3-carboxylate, methyl 5-bromo-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate, methyl 5-bromo-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate, 5-bromo-6-hydroxy-nicotinic acid methyl ester, methyl5-bromo-6-hydroxynicotinate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-1,6-dihydro-6-oxo-, methyl ester, 5-bromo-6-oxo-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, acmc-1adfk, 3-bromo-2-hydroxy-5-methoxycarbonyl pyridine
PubChem CID 2764315
IUPAC-namn methyl 5-bromo-6-oxo-1H-pyridine-3-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CNC(=O)C(=C1)Br
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Smältpunkt 225°C to 227°C
Färg Brown to White
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 232
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.