Läs mer
Metyl 5-bromofuran-2-karboxylat, TRC
Produktkod. 30479573
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479573 100 mg
30480523 500 mg
30469100 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM296140100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2527-99-3
Molekylformel C6 H5 Br O3
Molekylvikt (g/mol) 205.006
IUPAC-namn Metyl 5-bromofuran-2-karboxylat
LEDER COC(=O)c1oc(Br)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromofuran-2-carboxylate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5BrO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3
Formel vikt 203.942