Läs mer
Metyl 5-bromonikotinat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11459946
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459946 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11459946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20908.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 29681-44-5 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
Ett substrat som används i en mikrovågsassisterad, palladiumkatalyserad arylering av aceton som dess TMS-enoleter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Ett substrat som används i en mikrovågsassisterad, palladiumkatalyserad arylering av
aceton som dess TMS-enoleter.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromonicotinate
CAS 29681-44-5
Smältpunkt 96°C to 98°C
Molekylformel C7H6BrNO2
MDL-nummer MFCD00173668
Kvantitet 25 g
Synonym methyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid methyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo nicotinic acid methyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester
Löslighetsinformation Slightly soluble aq. soln..
InChI-nyckel AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CN=CC(Br)=C1
IUPAC-namn metyl-5-brompyridin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 216.03
PubChem CID 699336
Formel vikt 216.04
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.