Läs mer
Methyl 5-bromonicotinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-bromonicotinate |
| CAS | 29681-44-5 |
| Molekylformel | C7 H6 Br N O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cncc(Br)c1 |
| IUPAC-namn | methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.032 |
| Formel vikt | 214.958 |