Läs mer
Metyl 5-bromonicotinat, TRC
Produktkod. 30478811
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30478811 1 g
1 options
Produktkod. 30478811 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2961081G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromonicotinate
CAS 29681-44-5
Molekylformel C7 H6 Br N O2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
LEDER COC(=O)c1cncc(Br)c1
IUPAC-namn Metyl 5-bromopyridin-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 216.032
Formel vikt 214.958