Läs mer
Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11457096
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457096 5 g 5g
11447096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457096 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25415.06
Request Bulk or Custom Format
Metyl-5-brompyridin-2-karboxylat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 5-brompyridin-2-karboxylat används som en organisk
kemisk syntesintermediär.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29682-15-3
Molekylformel C7H6BrNO2
Molekylvikt (g/mol) 216.034
MDL-nummer MFCD04112493
InChI-nyckel JEURNBCYNWNADN-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-bromopicolinate, 5-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl 5-bromo-2-pyridinecarboxylate, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, methyl ester, 5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl5-bromopicolinate, pubchem10589, 5-bromopyridine-2-carboxylicacidmethylester, acmc-1cjr7
PubChem CID 7016458
IUPAC-namn metyl-5-brompyridin-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=NC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 216.03
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.