Läs mer
Methyl 5-bromovalerate, 97%
Produktkod. 10606712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10606712 25 g Glasflaska 25g
10427900 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 126460250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5454-83-1 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5454-83-1
Molekylformel C6H11BrO2
Molekylvikt (g/mol) 195.06
MDL-nummer MFCD00000265
InChI-nyckel RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79557
IUPAC-namn metyl-5-brompentanoat
LEDER COC(=O)CCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-bromovalerate
Namnnotering 97%
Färg Brun till färglös
Densitet 1.3600g/mL, 1.36
Flampunkt 99°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)4CO2CH3
Brytningsindex 1.4620 to 1.464
Kvantitet 25 g
Synonym methyl 5-bromovalerate, 5-bromovaleric acid methyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl .omega.-bromopentanoate, 5-bromopentanoic acid methyl ester, 5-bromo-pentanoic acid methyl ester, methyl omega-bromopentanoate, methyl5-bromovalerate, valeric acid, 5-bromo-, methyl ester, methyl-5-bromovalerate
Formel vikt 195.06
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.