missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Methyl 5-chloro-2-hydroxy-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-chloro-2-hydroxy-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate |
| CAS | 144172-24-7 |
| Molekylformel | C11H9O4Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Indoxacarb Impurity 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClO4/c1-16-10(14)11(15)5-6-4-7(12)2-3-8(6)9(11)13/h2-4,15H,5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1(O)Cc2cc(Cl)ccc2C1=O |
| IUPAC-namn | methyl 6-chloro-2-hydroxy-3-oxo-1H-indene-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.63 |
| Formel vikt | 240.0189 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?