Läs mer
Methyl 5-chloro-2-methoxybenzoate, 98%
Produktkod. 11479702
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479702 500 g 500g
11459702 25 g 25g
11469702 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479702 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10787.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 33924-48-0 | C9H9ClO3 | 200.618 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33924-48-0
Molekylformel C9H9ClO3
Molekylvikt (g/mol) 200.618
MDL-nummer MFCD00017511
InChI-nyckel HPTHYBXMNNGQEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloro-o-anisate, methyl-5-chloro-2-methoxybenzoate, 5-chloro-2-methoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 5-chloro-2-methoxy-, methyl ester, 5-chloro-o-anisic acid methyl ester, 5-chloro-2-methoxy-benzoic acid methyl ester, pubchem3709, methyl5-chloro-2-methoxybenzoate, acmc-1agpb, dsstox_cid_31509
PubChem CID 118574
IUPAC-namn metyl-5-klor-2-metoxibensoat
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-chloro-2-methoxybenzoate
Densitet 1.259
Kokpunkt 235°C to 240°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.546
Kvantitet 500 g
Beilstein 2719088
Formel vikt 200.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.