Läs mer
Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11469396
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469396 1 g 1g
11479396 5 g 5g
11489396 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19098.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51282-49-6
Molekylformel C8H6ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 215.589
MDL-nummer MFCD00272139
InChI-nyckel JGBJHRKCUKTQOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-2-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro-, methyl ester, unii-1t5d4k1v51, methyl 5-chloro-2-nitro-benzoate, pubchem3712, acmc-209ksr, dsstox_cid_24948, dsstox_rid_80608, dsstox_gsid_44948, ksc495i7r
PubChem CID 171018
IUPAC-namn methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate
LEDER COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-chloro-2-nitrobenzoate
Smältpunkt 48°C to 50°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.59
Procent renhet 98%