missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 5-Chloro-3-{[(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulfonyl}thiophene-2-carboxylate, TRC

Produktkod. 30474809
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474809 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30474809 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1282601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 5-Chloro-3-([(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]sulfonyl)thiophene-2-carboxylate
CAS 906522-87-0
Molekylformel C9 H10 Cl N O6 S2
Kvantitet 1 g
Synonym Lornoxicam Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H10ClNO6S2/c1-16-7(12)4-11-19(14,15)5-3-6(10)18-8(5)9(13)17-2/h3,11H,4H2,1-2H3
LEDER COC(=O)CNS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1C(=O)OC
IUPAC-namn methyl 5-chloro-3-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfamoyl]thiophene-2-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 327.762
Formel vikt 326.964
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.