Läs mer
Methyl 5-Chloro-3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 5-Chloro-3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl2O4S2/c1-12-6(9)5-3(14(8,10)11)2-4(7)13-5/h2H,1H3 |
| Formel vikt | 273.8928 |