missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Methyl 5-Chloro-3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate, TRC

Produktkod. 30483583
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30483583 500 mg
30479018 100 mg
30470550 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30483583 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM219133500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 126910-68-7
Molekylformel C6H4Cl2O4S2
Molekylvikt (g/mol) 275.11
IUPAC-namn methyl 5-chloro-3-chlorosulfonylthiophene-2-carboxylate
LEDER COC(=O)c1sc(Cl)cc1S(=O)(=O)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl 5-Chloro-3-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl2O4S2/c1-12-6(9)5-3(14(8,10)11)2-4(7)13-5/h2H,1H3
Formel vikt 273.8928
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.