Läs mer
Metyl 5-klor-5-oxovalerat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11456207
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11456207 10 g 10g
11466207 50 g 50g
11476207 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11456207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25141.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1501-26-4 | C6H9ClO3 | 164.59 g/mol
Metyl 5-klor-5-oxovalerat är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metyl 5-klor-5-oxovalerat är
en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från fukt och oxidationsmedel under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser och fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1501-26-4
Molekylformel C6H9ClO3
Molekylvikt (g/mol) 164.59
MDL-nummer MFCD00000756
InChI-nyckel JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-chloroformyl butyrate, methyl 5-chloro-5-oxovalerate, methyl 4-chloroformylbutyrate, methyl5-chloro-5-oxopentanoate, 5-chloro-5-oxopentanoic acid methyl ester, methyl glutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, methyl ester, 4-chlorocarbonyl-butyric acid methyl ester, zlchem 559, pubchem14033
PubChem CID 73916
IUPAC-namn metyl-5-klor-5-oxopentanoat
LEDER COC(=O)CCCC(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-chloro-5-oxovalerate
Kokpunkt 108°C to 110°C (15 mmHg)
Linjär formel ClCO(CH2)3CO2CH3
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 164.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.