Läs mer
Methyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10486052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10486052 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10486052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 367410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2144-37-8
Molekylvikt (g/mol) 174.58
MDL-nummer MFCD00020922
InChI-nyckel PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloromethyl-2-furoate, methyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, methyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, methyl ester, 5-chloromethylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem24261, enamine_005466, acmc-1ck5d
PubChem CID 75065
IUPAC-namn methyl 5-(chloromethyl)furan-2-carboxylate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Smältpunkt 31°C to 35°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 102.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7ClO3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.58
Procent renhet 99%
Fysisk form Oily Liquid or Low Melting Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Methyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.