Läs mer
Metyl 5-(klormetyl)-2-furoat, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10461674
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10461674
Brand: Thermo Scientific Maybridge BLT00257EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 2144-37-8
Molekylformel C7H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 174.58
MDL-nummer MFCD00020922
InChI-nyckel PWXMEBZOKUPCST-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-chloromethyl-2-furoate, methyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, methyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-furan-2-carboxylic acid methyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, methyl ester, 5-chloromethylfuran-2-carboxylic acid methyl ester, pubchem24261, enamine_005466, acmc-1ck5d
PubChem CID 75065
IUPAC-namn metyl-5-(klormetyl)furan-2-karboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-(chloromethyl)-2-furoate
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 174.58
Procent renhet 95%