Läs mer
Metyl 5-(klorometyl)-2-furoat, TRC
Produktkod. 30464655
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30464655 1 g
1 options
Produktkod. 30464655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2189501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl 5-(Chloromethyl)-2-furoate
CAS 2144-37-8
Molekylformel C7H7O3Cl
Kvantitet 1 g
Synonym NSC 117334, ST 005540, 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylic Acid Methyl Ester, 5-Carbomethoxyfurfuryl Chloride, Methyl 5-(Chloromethyl)furan-2-carboxylate, Methyl 5-(Chloromethyl)furoate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furancarboxylate, Methyl 5-Chloromethyl-2-furanoate
InChI formel InChI=1S/C7H7ClO3/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3H,4H2,1H3
LEDER COC(=O)c1oc(CCl)cc1
IUPAC-namn Metyl 5-(klorometyl)furan-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 174.58
Formel vikt 174.0084